Key Documents
GF30959141
Stainless steel - AISI 316
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.01 mm, size 200 × 200 mm
Synonim(y):
FE240210
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 309-591-41
rozmiar
200 × 200 mm
grubość
0.01 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)