GF96975938
Quartz - fused
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm
Synonim(y):
SI617950
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 969-759-38
Długość
1000 mm
średnica
5.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF96975938-2EA | 4061821163479 |
GF96975938-1EA | 4061821163462 |