Kluczowe dokumenty
GF96303236
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 500 mm
Synonim(y):
SI617910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 963-032-36
Długość
500 mm
średnica
1.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)