Kluczowe dokumenty
GF11265162
Copper
mesh coil, 1m, nominal aperture 0.14mm, thickness 0.25mm, wire diameter 0.115mm, 100x100 wires/inch, open area 30.3%, plain weave mesh
Synonim(y):
Copper, CU008725
About This Item
Polecane produkty
Formularz
mesh
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 112-651-62
rezystywność
1.673 μΩ-cm, 20°C
dł. × wielkość nominalna otworu
1 m × 0.14 mm
grubość × śr.
0.25 mm × 0.115 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
gęstość
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
Klucz InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF11265162-1EA | 4061825352718 |