Merck
723312
Sigma-Aldrich
Magnesium
in a Sure/Seal bottle, turnings, 37.5 mmol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
Beilstein:
4948473
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Poziom jakości
Formularz
turnings
temp. samozapłonu
950 °F
skład
, 37.5 mmol
przydatność reakcji
reagent type: reductant
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Magnez jest najpowszechniejszym minerałem występującym w ludzkim organizmie. Jest kofaktorem dla ponad 300 enzymów i jest znany z regulowania funkcji fizjologicznych, takich jak ciśnienie krwi, skurcz mięśni i przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Może być wykorzystywany do przygotowania wielu biomateriałów o zastosowaniach biomedycznych. Magnez jest szeroko stosowany w syntezie organicznej jako związek organomagnezowy, a mianowicie odczynnik Grignarda.
Zastosowanie
Można użyć magnezu:
  • Do przygotowania 1,3-bis[2-(3-n-dodecylotienylo)]azulenu, mającego zastosowanie jako materiał do czujników kwasów.
  • Jako katalizator w rozszczepianiu tetrahydrofuranu do estrów 4-chlorobutylowych.
  • Przygotowanie materiałów kompozytowych na bazie miedzi o ulepszonych właściwościach mechanicznych.
Inne uwagi
Based on preparing 0.5 M solution of organomagnesium reagent and 40% headspace
Informacje prawne
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Magnesium and human health: perspectives and research directions
Al Alawi AM, et al.
International Journal of Endocrinology, 2018 (2018)
Development of a novel magnesium-copper based composite with improved mechanical properties
Hassan SF and Gupta M
Materials Research Bulletin, 37(2), 377-389 (2002)
Configuration-dependent optical properties and acid susceptibility of azulene compounds
Tang T, et al.
Journal of Material Chemistry C, 6(19), 5153-5160 (2018)
Jochen Halfar et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(49), 19737-19741 (2013-11-20)
Northern Hemisphere sea ice has been declining sharply over the past decades and 2012 exhibited the lowest Arctic summer sea-ice cover in historic times. Whereas ongoing changes are closely monitored through satellite observations, we have only limited data of past
Shuvendu Biswas et al.
Nature chemistry, 5(7), 613-620 (2013-06-22)
The development of nanocarriers that selectively release guest molecules on sensing a particular biological signal is being actively pursued in nanomedicine for diagnostic and therapeutic purposes. Here we report a protein-based nanocarrier that opens in the presence of intracellular adenosine-5'-triphosphate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
723312-0.9G4061833551578