Merck
GF07783230
Vanadium
foil, thickness 0.015 mm, 8 mm diameter, purity 99.8%
Synonim(y):
V 000180
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
V
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
50.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141749
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 077-832-30
rezystywność
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
Średnica
8 mm
grubość
0.015 mm
średnica
8 mm
tw
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[V]
InChI
1S/V
Klucz InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3