GE10600125
Amersham™ Protran® western blotting membrane for use with Minifold I blot-spot system
nitrocellulose membrane, pore size 0.2 μm, L × W 102 mm × 133 mm, sheets, pack of 10 ea
Synonim(y):
blotting and detection, blotting membrane
About This Item
Polecane produkty
Materiały
nitrocellulose membrane
sheets
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600125
Cytiva Article No. 29-0912-68 (US reference)
dł. × szerokość
102 mm × 133 mm
wielkość porów
0.2 μm pore size
pojemność
115-125 μg binding capacity(IgG/cm2)
Opis ogólny
Amersham Protran offers excellent sensitivity, resolution, and low background, especially when used with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, or Amersham ECL Select Western Blotting Systems.
Cechy i korzyści
- Low background and excellent signal-to-noise ratios, without the need for stringent washing conditions systems.
- Compatible with a variety of Western blot labeling and detection systems
- Risk of “blow-through” reduced by high binding capacity of small proteins (< Mr 20 000)
- Optimized for chemiluminescent and fluorescent detection
- Long shelf life of bound proteins to the transfer membrane
- Available in popular precut sizes for Western blot transfer applications
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)