Kluczowe dokumenty
GE10600015
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Nitrocellulose Blotting Membrane, Supported Nitrocellulose Membrane
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600015
rolka szer. × dł.
300 mm × 4 m
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose, a robust protein blotting membrane, is made of reinforced nitrocellulose for multiple reprobings.
Zastosowanie
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Cechy i korzyści
  • High binding capacity.
  • Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
  • Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
  • Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Na tej stronie przedstawiono i omówiono trzy protokoły usuwania i reprobingu błony western blot.