WHA10416096
Whatman® Nytran™ N nylon blotting membranes
W × L 30 cm × 3 m, pore size 0.2 μm, pkg of 1 roll
Synonim(y):
membrana bibułowa, membrany nylonowe
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Nylon membrane (Nytran N)
opakowanie
pkg of 1 roll
producent / nazwa handlowa
Whatman 10416096
Whatman Article No. 28415351 (US reference)
szer. × dł.
30 cm × 3 m
wielkość porów
0.2 μm
przydatność
suitable for (Southern and Northern blotting; colony and plaque lifts and Dot-/Slot-Blots)
Opis ogólny
Membrany nylonowe Whatman Nytran są odpowiednie do zastosowań wymagających niższego ładunku. Są one przeznaczone do Southern i Northern blotting, a także do wyciągów kolonii i płytek oraz dot-/slot-blots. Nytran N jest kompatybilny z izotopowymi i nieizotopowymi metodami detekcji.
Membrana Nytran N zapewnia doskonały stosunek sygnału do szumu. Membrana jest odlewana równomiernie po obu stronach matrycy nośnej, wykazując doskonałą symetrię. Dzięki temu membrana może leżeć płasko bez zwijania się. Membrana Nytran N jest wysoce spójną membraną o jednolitym rozmiarze i rozkładzie porów. Jest dostępna w rozmiarach porów 0,2 µm i 0,45 µm dla optymalnej retencji oligos i większych fragmentów DNA.
Cechy i korzyści
- Membrany Nytran N są przeznaczone do Southern i Nothern blotting.
- Membrany nylonowe Whatman Nytran są dostępne w dwóch formatach: Nytran N jest umiarkowanie naładowany, a Nytran SuPerCharge (SPC) ma bardzo wysoki ładunek dodatni.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)