Kluczowe dokumenty
WHA10416230
Whatman® Nytran SuPerCharge (SPC) nylon blotting membranes
W × L 11 cm × 14 cm, pore size 0.45 μm, pkg of 10 ea
Synonim(y):
membrana bibułowa, membrany nylonowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Materiały
Nylon membrane (Nytran SuPerCharge (SPC))
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10416230
Whatman Article No. 28415367 (US reference)
szer. × dł.
11 cm × 14 cm
wielkość porów
0.45 μm
0.45 μm
przydatność
suitable for (Southern and Northern blotting; colony and plaque lifts and Dot-/Slot-Blots)
Opis ogólny
Nylon membrane providing consistently high signal with extremely low background. Nytran SuPerCharge (SPC) Blotting Membranes provide greater reproducibility of results across the membrane and from blot to blot.
Nytran SPC membrane is cast uniformly on both sides of a support matrix, demonstrating excellent symmetry. This gives the membrane the ability to lie flat without curling. With typical manufacturing techniques, increasing positive charge tends to increase background. Nytran SPC membranes are manufactured using a process that allows the combination of high positive charge with low background. Whether using radioactive or nonradioactive detection techniques, Nytran SPC consistently gives high signal with extremely low background. Whatman Nytran nylon membranes are available in two formats: Nytran N is moderately charged and Nytran SuPerCharge (SPC) has a very high positive charge.
Cechy i korzyści
  • Bardzo wysoki ładunek dodatni.
  • Ulepszenia w procesie produkcyjnym skutkują membraną o większej gęstości nylonu na jednostkę powierzchni.
  • Zwiększony ładunek i większa gęstość nylonu zapewniają większą liczbę miejsc wiązania próbek.
  • Bardzo jednolity rozmiar porów i rozkład porów w porównaniu do typowych membran nylonowych.
  • Brak mikropęcherzyków powierzchniowych, które są powszechne w innych membranach.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Nytran is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)