Kluczowe dokumenty
GE10600124
Amersham Protran® western blotting membrane for use with Minifold I blot-spot system
nitrocellulose membrane, pore size 0.45 μm, W × L 102 mm × 133 mm, sheets, pack of 10 ea
Synonim(y):
blotting i wykrywanie, membrana bibułowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NC.01
Materiały
nitrocellulose membrane
sheets
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600124
Cytiva Article No. 29-0912-53 (US reference)
szer. × dł.
102 mm × 133 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
pojemność
115-125 μg binding capacity(IgG/cm2)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Nitrocelulozowa membrana odpowiednia dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych. Niskie tło i doskonały stosunek sygnału do szumu, kompatybilność z różnymi systemami znakowania i detekcji, wysoka zdolność wiązania i opatentowana formuła nitrocelulozy zapewnia długi okres trwałości związanych białek
Amersham Protran oferuje doskonałą czułość, rozdzielczość i niskie tło, zwłaszcza gdy jest używany z systemami Amersham ECL, Amersham ECL Prime lub Amersham ECL Select Western Blotting.
Cechy i korzyści
  • Niskie tło i doskonały stosunek sygnału do szumu
  • Kompatybilność z różnymi systemami znakowania i detekcji
  • Wysoka zdolność wiązania
  • Odpowiedni dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych
  • Idealne narzędzie do oczyszczania i analizy przeciwciał
  • Zastrzeżona formuła nitrocelulozy zapewnia długi okres trwałości związanych białek
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)