Kluczowe dokumenty
GE10600020
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 150 mm × 4 m, pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600020
rolka szer. × dł.
150 mm × 4 m
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose, a robust protein blotting membrane, is made of reinforced nitrocellulose for multiple reprobings.
Zastosowanie
Amersham Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Cechy i korzyści
  • Wysoka zdolność wiązania.
  • Wszechstronny, wytrzymały i doskonały stosunek sygnału do szumu.
  • Optymalny do zastosowań, w których wymagane jest usuwanie i reprobowanie.
  • Odpowiedni dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)