GE10600007
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Synonim(y):
Membrany nitrocelulozowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600007
rolka szer. × dł.
200 mm × 4 m
wielkość porów
0.45 μm pore size
Opis ogólny
Amersham Protran 0.45 NC to membrana nitrocelulozowa o wielkości porów 0,45 µm do stosowania w protokołach Western blot. Membrany nitrocelulozowe Amersham Protran oferują doskonałą czułość, rozdzielczość i niski poziom szumów tła, szczególnie w połączeniu z odczynnikami Amersham ECL, Amersham ECL Prime lub Amersham ECL Select Western Blotting. Membrany Protran NC są dostępne w popularnych rozmiarach dla szerokiego zakresu zastosowań laboratoryjnych. Ten produkt był wcześniej nazywany Protran BA85.
Zastosowanie
Amersham™ Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Cechy i korzyści
- Niskie tło i doskonały stosunek sygnału do szumu
- Kompatybilność z różnymi systemami znakowania i detekcji
- Wysoka zdolność wiązania
- Odpowiedni dla białek o szerokim zakresie mas cząsteczkowych
- Idealne narzędzie do oczyszczania i analizy przeciwciał
- Zastrzeżona formuła nitrocelulozy zapewnia długi okres trwałości związanych białek
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)