Merck
GF07591754
Ytterbium
powder, max. particle size 500 micron, weight 10 g, purity 99.9%
Synonim(y):
YB006010
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Yb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141616
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 075-917-54
rezystywność
28 μΩ-cm, 20°C
masa
10 g
maks. wielk. cząst.
500 μm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
gęstość
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Klucz InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)