Merck
GF48573007
Ytterbium
wire, 1.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
Synonim(y):
YB005111
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Yb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
173.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141616
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 485-730-07
rezystywność
28 μΩ-cm, 20°C
Długość
50 mm
średnica
1.0 mm
bp
1196 °C (lit.)
mp
824 °C (lit.)
gęstość
6.54 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Yb]
InChI
1S/Yb
Klucz InChI
NAWDYIZEMPQZHO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)