Kluczowe dokumenty
E4550
Diethylene glycol monoethyl ether
≥99%
Synonim(y):
2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol, CARBITOL™, Diethylene glycol ethyl ether, Ethyldiglycol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.63 (vs air)
ciśnienie pary
0.12 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
1.2 %, 135 °F
23.5 %, 182 °F
metody
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.427 (lit.)
bp
202 °C (lit.)
mp
-80 °C (lit.)
gęstość
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOCCOCCO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?