DWKW651506
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
Synonim(y):
W651506
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Właściwości
preconditioned (pre-scored)
opakowanie
pkg of 567 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W651506
pojemność
2 mL
śr. × wys.
11.8 mm × 122 mm
Zastosowanie
Liofilizacja
Cechy i korzyści
- Idealne do liofilizacji próbek o małej objętości
- Wstępnie nacięte dla łatwego otwierania</li><li>Zamykane tylko na gorąco
- Ampułki wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP i EP 3.2.1.
Informacje prawne
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)