Kluczowe dokumenty
DWK651502
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
Synonim(y):
651502
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
Właściwości
preconditioned (pre-scored)
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 651502
pojemność
1 mL
śr. × wys.
10 mm × 108 mm
Zastosowanie
Lyophilization
Cechy i korzyści
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Informacje prawne
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)