Kluczowe dokumenty
DWK986750
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Synonim(y):
986750
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
foamed PE liner
lips on vial transparent PET bottle
white polypropylene cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986750
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
pojemność
(20)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
Szklane fiolki do ciekłej scyntylacji z oddzielnie pakowanymi nakrętkami
  • Rozmiar 20 ml
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego Wheaton 180 o niskiej zawartości potasu
  • Zliczenia w tle są spójne i niskie; transmisja ultrafioletowa jest wysoka
  • Wymiary (śr. x wys.): 28 mm x 61 mm (z nasadką)
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)