Kluczowe dokumenty
DWKW216956
Wheaton wide-mouth bottle
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (125 mL), flat vinyl liner
Synonim(y):
W216956
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Właściwości
with cap
with cap
opakowanie
case of 180 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® W216956
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(54 mm) (95 mm) (349 mm)
pojemność
(125 mL)
dopasowywanie
38-400 neck
38-400
Cechy i korzyści
- Idealny do przechowywania próbek wrażliwych na światło lub suchych proszków - Łatwe usuwanie zawartości - Etykiety HAZCOM, dostarczane w każdym opakowaniu butelek z wyjątkiem opakowań zbiorczych, umożliwiają identyfikację zawartości i powiadomienie o bezpieczeństwie - Plomba zabezpieczająca przed manipulacją utrzymuje szczelność butelki, chroniąc zawartość przed przypadkowym niewłaściwym użyciem (nie jest dołączona do opakowań zbiorczych) - Bursztynowe szkło sodowo-wapniowe USP typu III
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)