DWK651463
Wheaton® Cryule Cryogenic Ampule
Synonim(y):
651463
About This Item
Kod UNSPSC:
41121704
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 651463
szer. × dł.
11.8 mm × 58 mm
pojemność
1.2 mL
Zastosowanie
Konserwacja próbek biologicznych
Cechy i korzyści
- Do przechowywania próbek biologicznych w szkle
- Umożliwia przechowywanie w niskich temperaturach
- Może być stosowany w fazie gazowej ciekłego azotu
- Specjalna konstrukcja umożliwia przechowywanie w niskich temperaturach oraz szybkie rozmrażanie
- Ampułki wykonane z rurki ze szkła borokrzemowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP i EP 3.2.1.
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)