DWK177105
Wheaton® Ampule Snapper, Disposable, 1 And 2 Ml
Synonim(y):
177105
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Właściwości
disposable
opakowanie
pkg of 144 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 177105
capacity × capacity
1 mL × 2 mL
Zastosowanie
Zatrzaski Ampułki
Cechy i korzyści
- Chroni przed odpryskami szkła
- Zapobiega zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Dla ampułek o pojemności 1 i 2 ml
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
DWK177105-144EA |