Merck
DWK60E16BZW
686 11631 probówka hodowlana bez obrzeża z białym znacznikiem
round bottom borosilicate glass, tube diam. × L (16 mm) (100 mm), non-sterile
Synonim(y):
60E16BZW
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.11
Materiały
round bottom borosilicate glass
round bottom
straight blue
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 60E16BZW
probówka śr. × dł.
(16 mm) (100 mm)
probówka śr.
(16 mm)
dopasowywanie
neck (Pushfit)
Opis ogólny
Probówki Kimble Rim Top Mark-M ze szkła borokrzemowego z trwałą etykietą ceramiczną, wtopioną w szkło w odległości 3/4 cala od otwartego końca.
  • Pionowa etykieta ceramiczna 1-3/8", na której można łatwo pisać markerem lub ołówkiem.
  • Probówki ze szkła borokrzemianowego mają doskonałą odporność chemiczną na wymywanie sodu
  • Wszystkie rurki mają solidne, jednolite dno i stałą długość
  • Wyprodukowane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa B.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Mark-M is a trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)