Kluczowe dokumenty
DWK60B12BZB
KIMBLE® Mark-M™ rimless culture tube with blue marking spot
round bottom borosilicate glass, tube diam. × L (12 mm) (75 mm), non-sterile
Synonim(y):
60B12BZB
About This Item
Polecane produkty
Materiały
round bottom borosilicate glass
round bottom
straight blue
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Kimble® 60B12BZB
probówka śr. × dł.
(12 mm) (75 mm)
probówka śr.
(12 mm)
dopasowywanie
neck (Pushfit)
Opis ogólny
- Pionowa etykieta ceramiczna 1-3/8", na której można łatwo pisać markerem lub ołówkiem.
- Probówki ze szkła borokrzemianowego mają doskonałą odporność chemiczną na wymywanie sodu
- Wszystkie rurki mają solidne, jednolite dno i stałą długość
- Wyprodukowane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP Typ I i ASTM E438, Typ I, Klasa B.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)