Kluczowe dokumenty
DWK231752352
Disposable Culture Tube
Synonim(y):
231752352
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
Materiały
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
Połączenie
Joints (GL 18)
Właściwości
seal (rubber)
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
231752352
szer. × dł.
18 mm × 180 mm
Zastosowanie
Preparation cell culture, sample collecting, storage
Cechy i korzyści
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)