Kluczowe dokumenty
DWK231751159
Disposable Culture Tube
Synonim(y):
231751159
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.13
Materiały
polypropylene screw cap
soda-lime glass vial
Połączenie
Joints (GL 14)
Właściwości
seal (rubber)
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
231751159
szer. × dł.
12 mm × 100 mm
Zastosowanie
Preparation cell culture, sample collecting, storage
Cechy i korzyści
straight rim, round bottom, not reusable, with screw cap
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)