Kluczowe dokumenty
GE28-9042-67
illustra Plasmid Midi (25)
Cytiva 28-9042-67, pack of 1 × 25 pieces
About This Item
Kod UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
opakowanie
pack of 1 × 25 pieces
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9042-67
Opis ogólny
PlasmidPrep Midi Flow Kit to zestaw do przygotowywania plazmidów z przepływem grawitacyjnym przeznaczony do oczyszczania dużych ilości plazmidowego DNA o jakości transfekcyjnej, która jest proporcjonalna do objętości próbki wejściowej.
Mechanizm dodawania plazmidu DNA do komórki ssaków jest znany jako transfekcja plazmidowa, a do jego działania potrzebne jest plazmidowe DNA o jakości transfekcyjnej. Aby uzyskać skuteczny transfer genów przez transfekcję, plazmidowe DNA może być skompleksowane z odczynnikami lipidowymi w celu skuteczniejszego dostarczania do jądra komórkowego, co jest niezbędne do późniejszej ekspresji białka interesującego nas genu.
PlasmidPrep Midi Flow Kit może być używany do przetwarzania próbek bakteryjnych o objętości od 25 do 50 ml dla DNA plazmidowego o wysokiej liczbie kopii i do 500 ml dla DNA plazmidowego o niskiej liczbie kopii. Zestaw składa się z wysokowydajnego, anionowymiennego medium oczyszczającego, które łączy doskonałą charakterystykę przepływu z wyjątkową wydajnością i specyficznością dla plazmidowego DNA.
PlasmidPrep Midi Flow Kit zawiera 250 kolumn plazmidowych o szybkim przepływie, zawiesinę, lizę, neutralizację, płukanie, elucję i bufory Tris-EDTA (TE) oraz pełną broszurę z odłączaną, skróconą kartą protokołu.
Cechy i korzyści
  • Zapewnia plazmidowe DNA o doskonałej czystości, > 70% (w zależności od szczepu) superzwiniętego plazmidowego DNA.
  • Zwiększona łatwość użycia dzięki minimalnym zmianom objętości pipetowania, oznaczonym kolorami komponentom zestawu i wstępnie skalibrowanym kolumnom
  • Zwiększona łatwość użycia dzięki minimalnym zmianom objętości pipetowania, oznaczonym kolorami komponentom zestawu i wstępnie skalibrowanym kolumnom.
  • Stała produkcja czystego plazmidowego DNA z niskim poziomem zanieczyszczenia endotoksynami, < 10 jednostek endotoksyny (EU) na μg plazmidowego DNA.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows Plasmid DNA purification using illustra plasmidPrep Kits from GE Healthcare.
This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during plasmid DNA preparation.
This page shows downstream applications for plasmid DNA and substances that may interfere in each.
Na tej stronie przedstawiono możliwe przyczyny i rozwiązania problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania plazmidowego DNA.