Key Documents
DWK213113809
Duran® Crystallizing Dish
cylinder capacity 100 mL
Synonim(y):
213113809
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
opis
With Spout
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213113809
cylinder capacity
100 mL
Zastosowanie
heating and cooling baths, crystallization, disposal by evaporation and sand baths for microscale experiments
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)