Kluczowe dokumenty
DWK218064455
DURAN® graduated amber laboratory bottle
with cap, round amber glass bottle, bottle capacity (500 mL), non-sterile
Synonim(y):
218064455, Bursztynowa butelka DURAN, Butelka laboratoryjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
round amber glass bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218064455
pojemność butelki
(500 mL)
Opis ogólny
Znormalizowany gwint GL i dopasowany system zakrętek zapewniają praktycznie szczelne zamknięcie i łatwe, czyste wylewanie. Jedynie zewnętrzna aplikacja koloru zapewnia, że wewnętrzne powierzchnie mają standardowe właściwości szkła DURAN.
Bardzo trwały i odporny chemicznie bursztynowy kolor. Łatwa do odczytania skala z podziałką do szacowania zawartości. Wypalany, bardzo trwały biały nadruk ceramiczny. Rozmiary 10 i 25 ml ze specjalnie ukształtowaną szklaną krawędzią ułatwiającą nalewanie, dzięki czemu nie jest wymagany dodatkowy plastikowy pierścień do nalewania.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)