Kluczowe dokumenty
DWK218663637
Duran® Laboratory Bottle Wide-Neck Amber
amber bottle, protect, without cap, GLS 80 (without ring), capacity 250 mL
Synonim(y):
218663637
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
amber bottle
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap GLS 80 (without ring)
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 218663637
pojemność
250 mL
Zastosowanie
Przygotowanie materiałów światłoczułych, Przechowywanie materiałów światłoczułych, Transport i wysyłka materiałów światłoczułych, Boro 3.3, powlekane tworzywem sztucznym
Cechy i korzyści
Łatwy dostęp do zawartości butelki dzięki szerokiej średnicy szyjki butelki; Optymalne napełnianie i nalewanie oraz szczególnie łatwe czyszczenie; Łyżki, szpatułki i pęsety mogą być z łatwością manipulowane; Nawet lejki o dużej objętości mogą być wkładane do butelek bez żadnych trudności; Stabilność dzięki dużej powierzchni podstawy; Łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Wypalana, bardzo trwała biała ceramika; Ochrona przed promieniowaniem UV do ok. 500 nm dzięki zewnętrznemu zabarwieniu; Jedyne zewnętrzne zastosowanie koloru zapewnia, że wewnętrzne powierzchnie mają standardowe właściwości szkła 1295;
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)