DWK213900701
Duran® Measuring Cylinder
graduated, MAIN POINTS RING GRADUATION, class A, hexagonal blue glass cylinder (base), cylinder capacity 5 mL
Synonim(y):
213900701
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
hexagonal blue glass cylinder (base)
Właściwości
class A
graduated MAIN POINTS RING GRADUATION
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213900701
Pojemność cylindra
5 mL
Opis ogólny
Cylindry pomiarowe 1295 służą do odmierzania różnych ilości cieczy. Dostępne są w dwóch różnych klasach dokładności - klasa A z podziałką w punktach pierścienia głównego i klasa B z podziałką liniową. Dla dodatkowego rozróżnienia, cylindry pomiarowe z klasą dokładności A mają niebieską podziałkę, podczas gdy cylindry pomiarowe klasy B mają podziałkę białą. Tolerancje zawartości objętościowej cylindrów pomiarowych i mieszających są zgodne z limitami dokładności DIN i ISO. W ten sposób można precyzyjnie uzyskać pożądane stężenie. Cylindry pomiarowe z numerem partii i klasą dokładności A są dostarczane z certyfikatem partii. Certyfikat ten dokumentuje średnią wartość uzyskaną z pomiaru danej partii, odchylenie standardowe i dzień wydania. Certyfikaty partii można również pobrać online. Numer partii składa się z czterech cyfr. Pierwsze dwie cyfry określają rok produkcji, a kolejne dwie cyfry określają partię, np: 18.01.
Zastosowanie
Odmierzanie ilości cieczy, Rozcieńczanie roztworów, Mieszanie kilku składników, Pomiary wolumetryczne, Aby zapewnić długą żywotność szkła wolumetrycznego i wykluczyć ewentualne zmiany objętości, tych produktów szklanych nie należy podgrzewać w suszarkach lub sterylizatorach do temperatury powyżej + 250 °C., Boro 3.3
Cechy i korzyści
Kalibracja opiera się na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C; Duża sześciokątna podstawa wyposażona w trzy pokrętła, które zwiększają jej stabilność i zapobiegają toczeniu się cylindra; Jednolita grubość ścianki w całym zakresie pomiarowym zapobiega błędom klinowym; Wypalany, bardzo trwały niebieski nadruk; Łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Z okrągłymi podziałkami pierścieniowymi; Tolerancje zawartości objętości są zgodne z klasą dokładności A.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)