Merck
DWK213970708
Duran® Measuring Cylinder
cylinder capacity 5 mL, class A, UKAS CERTIFICATE
Synonim(y):
213970708
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Właściwości
class A
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213970708
Pojemność cylindra
5 mL
Zastosowanie
Odmierzanie ilości cieczy, Rozcieńczanie roztworów, Mieszanie kilku składników, Pomiary wolumetryczne, Aby zapewnić długą żywotność szkła wolumetrycznego i wykluczyć ewentualne zmiany objętości, tych produktów szklanych nie należy podgrzewać w suszarkach lub sterylizatorach do temperatury powyżej + 250 °C., Boro 3.3
Cechy i korzyści
Kalibracja opiera się na wlanej objętości ("In") w temperaturze odniesienia + 20 °C; Duża sześciokątna podstawa wyposażona w trzy pokrętła, które zwiększają jej stabilność i zapobiegają toczeniu się cylindra; Jednolita grubość ścianki w całym zakresie pomiarowym zapobiega błędom klinowym; Wypalany, bardzo trwały niebieski nadruk; Łatwa do odczytania skala z podziałką do oszacowania zawartości; Z okrągłymi podziałkami pierścieniowymi; Tolerancje zawartości objętości są zgodne z klasą dokładności A.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)