Z324523
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 10 mL
About This Item
Polecane produkty
agency
according to DIN ISO 384
Właściwości
subdivision 1 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
10 mL
Wysokość
90 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.