DWK212165306
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (800 mL)
Synonim(y):
212165306
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 10 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 212165306
pojemność kolby
(800 mL)
Opis ogólny
- Duran® Kolby stożkowe Erlenmeyera z wąską szyjką są idealne do mieszania.
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3 dla lepszej przejrzystości, odporności chemicznej i minimalnej rozszerzalności cieplnej.
- Duża i jednolita grubość ścianek ułatwia użytkowanie w warunkach ekstremalnych wahań temperatury.
- Łatwa do odczytania skala z podziałką pokryta bardzo trwałą białą emalią.
- Miejsce znakowania do identyfikacji próbki.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie kolby Erlenmeyera
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)