Kluczowe dokumenty
DWK209549
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 164 mm, 53-410
Synonim(y):
209549
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
opakowanie
pkg of 48 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209549
średnica butelki × wys.
72 mm × 164 mm
pojemność
500 mL
Cechy i korzyści
Doskonałe podwójne zamknięcie zapewnia odporność na przecieki
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)