About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4INO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
207-212 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
iodo
nitro
ciąg SMILES
OC(=O)c1cccc(c1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4INO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Klucz InChI
XWOGTRRVKVPJSP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)