Merck
D129801
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxyaniline
97%
Synonim(y):
1-Amino-2,4-dimetoksybenzen, 2,4-dimetoksybenzenamina, 2,4-dimetoksyfenyloamina
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.18
Beilstein:
638704
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
33-36 °C (lit.)
gęstość
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(N)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11NO2/c1-10-6-3-4-7(9)8(5-6)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
GEQNZVKIDIPGCO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D129801-100G4061833559291
D129801-5G