Merck
197181
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxy-4-nitroaniline
≥98%
About This Item
Wzór liniowy:
O2NC6H2(OCH3)2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98%
mp
152-155 °C (lit.)
grupa funkcyjna
nitro
ciąg SMILES
COc1cc(c(OC)cc1N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H10N2O4/c1-13-7-4-6(10(11)12)8(14-2)3-5(7)9/h3-4H,9H2,1-2H3
Klucz InChI
ZTQGTYFYOODGOQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
2,5-Dimethoxy-4-nitroaniline was used in screening of enzyme arylamine N-acetyltransferase isolated from Bacillus cereus.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M J Hasmann et al.
Archives of microbiology, 146(3), 275-279 (1986-12-01)
The raw extracts of a series of microorganisms were screened for the presence of acetyl-coenzyme A: arylamine N-acetyltransferase (AAAT) using a radioactive assay with 3H-acetyl-coenzyme A and aniline as substrates. Enzyme activities were primarily detected in the soluble fractions of