Merck
T68209
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxyaniline
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.20
Beilstein:
642919
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
110-113 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-11-7-4-6(10)5-8(12-2)9(7)13-3/h4-5H,10H2,1-3H3
Klucz InChI
XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gina Ambrosio et al.
Scientific reports, 10(1), 4114-4114 (2020-03-07)
Chemical reaction with diazonium molecules has revealed to be a powerful method for the surface chemical modification of graphite, carbon nanotubes and recently also of graphene. Graphene electronic structure modification using diazonium molecules is strongly influenced by graphene growth and