CLS998575
Pyrex® watch glasses
O.D. 75 mm
Synonim(y):
Corning® 9985
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Corning 9985-75
śr. zewn.
75 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szkło borokrzemowe o grubych ściankach z polerowaną ogniowo krawędzią zapewnia trwałość. Może być nieco nieokrągły ze względu na zmienność średnicy zewnętrznej.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)