Kluczowe dokumenty
CLS98206
Pyrex® culture tubes, rimless
capacity 0.5 mL
Synonim(y):
Corning® 9820
About This Item
Kod UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
pack of 72
case of 720
producent / nazwa handlowa
Corning 9820-6
śr. zewn. × dł.
6 mm × 50 mm
pojemność
0.5 mL
kolor
clear
przydatność
suitable for (culture)
Opis ogólny
  • Probówki do hodowli Pyrex® są wykonane ze szkła borokrzemowego o niskim współczynniku rozszerzalności cieplnej.
  • Konstrukcja bez obręczy zapewnia większą wygodę podczas zatykania i przechowywania na stojaku.
  • Polerowane ogniowo końce zapewniają gładkie wykończenie.
  • Jednolita grubość ścianek i dna zapewnia maksymalny transfer ciepła i odporność chemiczną.
  • Trzy największe rozmiary nie posiadają żadnych oznaczeń.
Offers convenience in plugging and storing. Wall and bottom are of uniform thickness. End is fire-polished. Three largest sizes have no marking spots.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)