CLS980025
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 55 mL
Synonim(y):
Corning® 9800
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
round bottom tube
opakowanie
case of 288
pack of 72
producent / nazwa handlowa
Corning 9800-25
śr. zewn. × dł.
25 mm × 150 mm
pojemność
55 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)