SLW1620/22M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
66 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1620/22M
About This Item
Polecane produkty
Materiały
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1620/22M
śr. zewn. × dł.
24 mm × 200 mm
pojemność
66 mL
66 mL
probówka śr.
24 mm
grubość ścianki
1.2 mm
Opis ogólny
- Zgodność z normą ISO 4142
- Wysokiej jakości probówki zaprojektowane i skonstruowane z myślą o optymalnej wydajności
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego Pyrex, które zapewnia lepszą wydajność niż neutralne szkło borokrzemianowe i sodowo-wapniowe.
- Umożliwia stosowanie w temperaturach do 500 st. C
- Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 4142
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
- Wysokiej jakości probówki zaprojektowane i skonstruowane z myślą o optymalnej wydajności
- Możliwość stosowania w temperaturach do 500°C
- Doskonała odporność na działanie substancji chemicznych
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)