DWK261313309
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (27 mL), straight rim, tube diam. (25 mm)
Synonim(y):
261313309
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.17
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
sterylność
sterile; autoclaved
Właściwości
graduations: no
opakowanie
case of 50 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 261313309
probówka śr.
(25 mm)
pojemność probówki
(27 mL)
Opis ogólny
Grubościenne, a zatem bardzo odporne mechanicznie. Z okrągłym dnem i brzegiem z koralików.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)