Z740989
Aldrich® Essentials test tube with rim
capacity 25 mL, O.D. × L 18 mm × 150 mm, round bottom
About This Item
Polecane produkty
Materiały
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn. × dł.
18 mm × 150 mm
pojemność
25 mL
probówka śr.
18 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z740989-200EA | 4061833635117 |