Kluczowe dokumenty
CLS948042
Pyrex® Filter tube/thimble
I.D. × L 44 mm × 160 mm
Synonim(y):
Corning® 9480
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 9480-42
śr. wewn. × dł.
44 mm × 160 mm
śr. filtra
42 mm
trzon śr. zewn. × dł.
8 mm × 75 mm
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)