Kluczowe dokumenty
WHA67742504
Whatman® Puradisc 13 syringe filters
PTFE, size 25 mm, pore size 0.45 μm, non-sterile, case of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41104908
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 6774-2504
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
1.3 cm2
rozmiar
25 mm
pojemność
≤10 mL
wielkość porów
0.45 μm
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)