CLS8190100
Probówka wirówkowa z podziałką do oleju Pyrex®, "Do przechowywania"
volume 100.0 mL, accuracy: 0.02 mL, O.D. × L 45 mm × 165 mm
Synonim(y):
1240 8190
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
conical bottom tube
Właściwości
subdivision 0.05 mL
opakowanie
case of 12
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Corning 8190-100
zakres pomiaru objętości
100.0 mL, accuracy: 0.02 mL
śr. zewn. × dł.
45 mm × 165 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zgodnie ze standardowymi metodami testowania wody i osadów w produktach ropopochodnych. Z białymi podziałkami zgodnie z listą. Rurka jest skalibrowana "na zawartość", a podziałki i tolerancje pojemności są wskazane.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS8190100-12EA | 4061831705249 |