CLS814240
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 40 mL
Synonim(y):
Corning® 8142
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
sterylność
non-sterile
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 8142-40
śr. zewn. × dł.
28 mm × 147 mm
śr. korka
24 mm
pojemność
40 mL
kolor
clear
dopasowywanie
24-400 thread
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)