Kluczowe dokumenty
CLS810115
Pyrex® centrifuge tube with colored graduations, beaded rim
capacity 15 mL
Synonim(y):
Corning® 8101
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
conical bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 12
pack of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 8101-15
śr. zewn. × dł.
17 mm × 120 mm
pojemność
15 mL
kolor
clear
Opis ogólny
Rurki mają ostre, kolorowe emaliowane podziałki i oznaczenia. Precyzyjnie uformowane końcówki i jednolite ścianki zapewniają wysoki stopień dokładności i wytrzymałości mechanicznej.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)